1-(Thiophen-2-ylmethyl)piperidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960190-10G OR960190-1G OR960190-5G
APOSOR960190-10GEA 502 EUR
APOSOR960190-10G APOSOR960190-1G APOSOR960190-5G
1-(Thiophen-2-ylmethyl)piperidine 98%
1-(Thiophen-2-ylmethyl)piperidine
Formula: C₁₀H₁₅NS
MW: 181,298 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18916956
Núm. CAS: 91253-06-4