2-(Methoxymethyl)pyrrolidine hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960192-10G OR960192-1G OR960192-5G
APOSOR960192-10GEA 632 EUR
APOSOR960192-10G APOSOR960192-1G APOSOR960192-5G
2-(Methoxymethyl)pyrrolidine hydrochloride 98%
2-(Methoxymethyl)pyrrolidine hydrochloride
Formula: C₆H₁₃NO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22056323
Núm. CAS: 1376123-33-9