2-Methyl-7-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960207-1G OR960207-5G
APOSOR960207-1GEA 219 EUR
APOSOR960207-1G APOSOR960207-5G
2-Methyl-7-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
2-Methyl-7-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Formula: C₉H₁₀N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23379851
Núm. CAS: 941291-25-4