3-(Methylamino)benzoic acid hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960209-1G OR960209-250MG
APOSOR960209-1GEA 133 EUR
APOSOR960209-1G APOSOR960209-250MG
3-(Methylamino)benzoic acid hydrochloride 95%
3-(Methylamino)benzoic acid hydrochloride
Formula: C₈H₉NO₂·ClH
MW: 187,624 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09752165
Núm. CAS: 1194804-60-8