2,7-Dimethyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960210-1G
OR960210-5G
APOSOR960210-1GEA
290
EUR
APOSOR960210-1G
APOSOR960210-5G
2,7-Dimethyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 98%
2,7-Dimethyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one
Formula:
C₁₀H₁₁NO₂ MW: 177,2 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD15730334 Núm. CAS: 114603-36-0 |