7-Methyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 98%

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: 7-Methyl-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one

OR960212-1G OR960212-5G
APOSOR960212-1GEA 270 EUR
APOSOR960212-1G APOSOR960212-5G
7-Methyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 98%
7-Methyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one
Formula: C₉H₉NO₂
MW: 163,173 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03019817
Núm. CAS: 39522-25-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR