7-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960213-1G OR960213-250MG
APOSOR960213-1GEA 121 EUR
APOSOR960213-1G APOSOR960213-250MG
7-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
7-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Formula: C₉H₁₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17014030
Núm. CAS: 71472-58-7