3-Methyl-5-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960285-1G OR960285-250MG
APOSOR960285-1GEA 0 EUR
APOSOR960285-1G APOSOR960285-250MG
3-Methyl-5-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
3-Methyl-5-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13961847
Núm. CAS: 122503-24-6