3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960286-1G OR960286-5G
APOSOR960286-1GEA 0 EUR
APOSOR960286-1G APOSOR960286-5G
3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzonitrile 98%
3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzonitrile
Formula: C₁₀H₇N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21091814
Núm. CAS: 1283108-89-3