4-Cyano-2-methylbenzoic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR960287-10G OR960287-5G
APOSOR960287-10GEA 188 EUR
APOSOR960287-10G APOSOR960287-5G
4-Cyano-2-methylbenzoic acid 96%
4-Cyano-2-methylbenzoic acid
Formula: C₉H₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14582960
Núm. CAS: 1975-53-7