5-Bromothiophen-2-amine, N-BOC protected 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl (5-bromothiophen-2-yl)carbamate
OR960289-1G OR960289-5G
APOSOR960289-1GEA 105 EUR
APOSOR960289-1G APOSOR960289-5G
5-Bromothiophen-2-amine, N-BOC protected 96%
5-Bromothiophen-2-amine, N-BOC protected
Formula: C₉H₁₂BrNO₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06659527
Núm. CAS: 943321-89-9