3-(4-Chlorophenyl)-4H-1,2,4-triazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960296-1G OR960296-5G
APOSOR960296-1GEA 132 EUR
APOSOR960296-1G APOSOR960296-5G
3-(4-Chlorophenyl)-4H-1,2,4-triazole 98%
3-(4-Chlorophenyl)-4H-1,2,4-triazole
Formula: C₈H₆ClN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19981568
Núm. CAS: 23195-59-7