3-(2-Chlorophenyl)-4H-1,2,4-triazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960305-1G OR960305-5G
APOSOR960305-1GEA 219 EUR
APOSOR960305-1G APOSOR960305-5G
3-(2-Chlorophenyl)-4H-1,2,4-triazole 98%
3-(2-Chlorophenyl)-4H-1,2,4-triazole
Formula: C₈H₆ClN₃
MW: 179,606 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07352278
Núm. CAS: 56015-92-0