tert-Butyl N,N-diethylcarbamate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960322-1G OR960322-5G
APOSOR960322-1GEA 219 EUR
APOSOR960322-1G APOSOR960322-5G
tert-Butyl N,N-diethylcarbamate 98%
tert-Butyl N,N-diethylcarbamate
Formula: C₉H₁₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20929510
Núm. CAS: 51170-54-8