3-Chloro-4-formylbenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960323-1G OR960323-250MG
APOSOR960323-1GEA 323 EUR
APOSOR960323-1G APOSOR960323-250MG
3-Chloro-4-formylbenzoic acid 95%
3-Chloro-4-formylbenzoic acid
Formula: C₈H₅ClO₃
MW: 184,577 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20649616
Núm. CAS: 58588-59-3