tert-Butyl N-(1-cyanoethyl)carbamate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960329-1G OR960329-250MG
APOSOR960329-1GEA 435 EUR
APOSOR960329-1G APOSOR960329-250MG
tert-Butyl N-(1-cyanoethyl)carbamate 98%
tert-Butyl N-(1-cyanoethyl)carbamate
Formula: C₈H₁₄N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12792276
Núm. CAS: 141041-80-7