Ethyl 3-(4-oxopiperidin-1-yl)propanoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960344-1G OR960344-250MG
APOSOR960344-1GEA 464 EUR
APOSOR960344-1G APOSOR960344-250MG
Ethyl 3-(4-oxopiperidin-1-yl)propanoate 98%
Ethyl 3-(4-oxopiperidin-1-yl)propanoate
Formula: C₁₀H₁₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14631395
Núm. CAS: 174774-90-4