(Z)-3-Bromoacrylic acid 98%

Proveedor: Apollo Scientific

OR960389-1G OR960389-250MG
APOSOR960389-1GEA 328 EUR
APOSOR960389-1G APOSOR960389-250MG
(Z)-3-Bromoacrylic acid 98%
(Z)-3-Bromoacrylic acid
Formula: C₃H₃BrO₂
MW: 150,959 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075363
Núm. CAS: 1609-92-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR