1-tert-Butyl 2-methyl 5-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR960595-1G OR960595-250MG
APOSOR960595-1GEA 696 EUR
APOSOR960595-1G APOSOR960595-250MG
1-tert-Butyl 2-methyl 5-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate 97%
1-tert-Butyl 2-methyl 5-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate
Formula: C₁₂H₁₉NO₅
MW: 257,283 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15071863
Núm. CAS: 869564-40-9