1,7-Dichloroisoquinoline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960813-1G OR960813-5G
APOSOR960813-1GEA 89.9 EUR
APOSOR960813-1G APOSOR960813-5G
1,7-Dichloroisoquinoline 97%
1,7-Dichloroisoquinoline
Formula: C₉H₅Cl₂N
MW: 198,049 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11846494
Núm. CAS: 70810-24-1