Chloromethyl benzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960834-10G OR960834-25G
APOSOR960834-10GEA 139 EUR
APOSOR960834-10G APOSOR960834-25G
Chloromethyl benzoate 98%
Chloromethyl benzoate
Formula: C₈H₇ClO₂
MW: 170,593 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040116
Núm. CAS: 5335-05-7