1-Methyl-1H-benzimidazol-5-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR961057-1G OR961057-250MG
APOSOR961057-1GEA 0 EUR
APOSOR961057-1G APOSOR961057-250MG
1-Methyl-1H-benzimidazol-5-ol 98%
1-Methyl-1H-benzimidazol-5-ol
Formula: C₈H₈N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00456136
Núm. CAS: 50591-22-5