6-Methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Carboxy-6-methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine
OR9611-100MG
OR9611-1G
OR9611-500MG
APOSOR9611-100MGEA
48
EUR
APOSOR9611-100MG
APOSOR9611-1G
APOSOR9611-500MG
6-Methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6-Methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formula:
C₁₅H₁₂N₂O₂ MW: 252,268 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00665814 Núm. CAS: 123533-42-6 |