FMOC-Hmd HCl
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
(9H-Fluoren-9-yl)methyl (6-aminohexyl)carbamate hydrochloride
OR961116-1G
OR961116-250MG
OR961116-5G
APOSOR961116-1GEA
120
EUR
APOSOR961116-1G
APOSOR961116-250MG
APOSOR961116-5G
FMOC-Hmd HCl
FMOC-Hmd HCl
Formula:
C₂₁H₂₆N₂O₂·ClH Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00830743 Núm. CAS: 945923-91-1 |