FMOC-Hmd HCl
Proveedor: Apollo Scientific
OR961116-1G OR961116-250MG OR961116-5G
APOSOR961116-1GEA 120 EUR
APOSOR961116-1G APOSOR961116-250MG APOSOR961116-5G
FMOC-Hmd HCl
FMOC-Hmd HCl
Formula: C₂₁H₂₆N₂O₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00830743
Núm. CAS: 945923-91-1