Fmoc-L-4-carbamoylphe 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(4-carbamoylphenyl)propanoic acid
OR961170-1G OR961170-250MG OR961170-5G
APOSOR961170-1GEA 151 EUR
APOSOR961170-1G APOSOR961170-250MG APOSOR961170-5G
Fmoc-L-4-carbamoylphe 97%
Fmoc-L-4-carbamoylphe
Formula: C₂₅H₂₂N₂O₅
MW: 430.453 g/mol
Pto. de fusión: 243…249 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01317021
Núm. CAS: 204716-17-6