2-Oxo-2,5-dihydro-pyrrole-1-carboxylic acid tert-butyl ester 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: tert-Butyl 2-oxo-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
OR961194-5G
APOSOR961194-5GEA 142 EUR
APOSOR961194-5G
2-Oxo-2,5-dihydro-pyrrole-1-carboxylic acid tert-butyl ester 98%
2-Oxo-2,5-dihydro-pyrrole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula: C₉H₁₃NO₃
MW: 183,204 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318910
Núm. CAS: 141293-14-3