4,4-Dimethyl-2-oxo-pentanoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR961208-1G OR961208-5G
APOSOR961208-1GEA 190 EUR
APOSOR961208-1G APOSOR961208-5G
4,4-Dimethyl-2-oxo-pentanoic acid 95%
4,4-Dimethyl-2-oxo-pentanoic acid
Formula: C₇H₁₂O₃
MW: 144,168 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01325393
Núm. CAS: 34906-87-1