Boc-4-Acetyl-L-phenylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR961228-1G OR961228-500MG
APOSOR961228-1GEA 393 EUR
APOSOR961228-1G APOSOR961228-500MG
Boc-4-Acetyl-L-phenylalanine 97%
Boc-4-Acetyl-L-phenylalanine
Formula: C₁₆H₂₁NO₅
MW: 307,342 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01632035
Núm. CAS: 204856-73-5