Benzyl-N-methyl-L-alanine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(2S)-2-[Benzyl(methyl)amino]propanoic acid
OR961236-1G
OR961236-5G
APOSOR961236-1GEA
105
EUR
APOSOR961236-1G
APOSOR961236-5G
Benzyl-N-methyl-L-alanine 96%
Benzyl-N-methyl-L-alanine
Formula:
C₁₁H₁₅NO₂ MW: 193.242 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01632093 Núm. CAS: 63238-82-4 |