(S)-3-Amino-4-(4-chlorophenyl)butanoic acid hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR961272-1G OR961272-250MG OR961272-5G
APOSOR961272-1GEA 284 EUR
APOSOR961272-1G APOSOR961272-250MG APOSOR961272-5G
(S)-3-Amino-4-(4-chlorophenyl)butanoic acid hydrochloride
(S)-3-Amino-4-(4-chlorophenyl)butanoic acid hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₂ClNO₂·ClH
MW: 250,122 g/mol
Pto. de fusión: 210…230 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861001
Núm. CAS: 331763-58-7