(1-Boc-aminocyclohexyl)acetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR961369-1G
OR961369-500MG
OR961369-5G
APOSOR961369-1GEA
340
EUR
APOSOR961369-1G
APOSOR961369-500MG
APOSOR961369-5G
(1-Boc-aminocyclohexyl)acetic acid 97%
(1-Boc-aminocyclohexyl)acetic acid
Formula:
C₁₃H₂₃NO₄ MW: 257,326 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02258133 Núm. CAS: 187610-56-6 |