3-(Boc-amino)-2-phenylpropanoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-phenylpropanoic acid
OR961404-1G
APOSOR961404-1GEA 410 EUR
APOSOR961404-1G
3-(Boc-amino)-2-phenylpropanoic acid 97%
3-(Boc-amino)-2-phenylpropanoic acid
Formula: C₁₄H₁₉NO₄
MW: 265,305 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03003692
Núm. CAS: 67098-56-0