(3,4-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR961414-1G OR961414-250MG
APOSOR961414-1GEA 435 EUR
APOSOR961414-1G APOSOR961414-250MG
(3,4-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine 95%
(3,4-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine
Formula: C₈H₉Cl₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03210687
Núm. CAS: 17847-40-4