2-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)ethanamine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR961477-1G OR961477-250MG
APOSOR961477-1GEA 864 EUR
APOSOR961477-1G APOSOR961477-250MG
2-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)ethanamine hydrochloride 95%
2-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)ethanamine hydrochloride
Formula: C₇H₁₅NO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06739026
Núm. CAS: 1005756-81-9