4-(Methoxymethoxy)benzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR961500-1G OR961500-5G
APOSOR961500-1GEA 24.8 EUR
APOSOR961500-1G APOSOR961500-5G
4-(Methoxymethoxy)benzoic acid 95%
4-(Methoxymethoxy)benzoic acid
Formula: C₉H₁₀O₄
MW: 182,173 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21101751
Núm. CAS: 25458-44-0