Fmoc-(R)-3-Cyclobutylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-cyclobutylpropanoic acid, Fmoc-D-β-Cyclobutyl-Ala-OH
OR961533-1G OR961533-250MG
APOSOR961533-1GEA 40.6 EUR
APOSOR961533-1G APOSOR961533-250MG
Fmoc-(R)-3-Cyclobutylalanine 97%
Fmoc-(R)-3-Cyclobutylalanine
Formula: C₂₂H₂₃NO₄
MW: 365.422 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840401
Núm. CAS: 478183-63-0