10-Chlorocamphor 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR961552-1G OR961552-5G
APOSOR961552-1GEA 219 EUR
APOSOR961552-1G APOSOR961552-5G
10-Chlorocamphor 95%
10-Chlorocamphor
Formula: C₁₀H₁₅ClO
MW: 186,679 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20261478
Núm. CAS: 51057-38-6

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR