N-Fmoc-N-benzyl-glycine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)(benzyl)amino)acetic acid, Fmoc-N-Bzl-Gly-OH
OR961573-1G OR961573-5G
APOSOR961573-1GEA 21.9 EUR
APOSOR961573-1G APOSOR961573-5G
N-Fmoc-N-benzyl-glycine 97%
N-Fmoc-N-benzyl-glycine
Formula: C₂₄H₂₁NO₄
MW: 387,428 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04112686
Núm. CAS: 141743-13-7