(R)-3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (R)-3-(3-Chlorophenyl)-beta-alanine, (R)-3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propanoic acid
OR961590-1G OR961590-5G
APOSOR961590-1GEA 114 EUR
APOSOR961590-1G APOSOR961590-5G
(R)-3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199.634 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04113654
Núm. CAS: 262429-49-2