1-Amino-cyclobutane-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 1-aminocyclobutanecarboxylate hydrochloride
OR961594-1G OR961594-5G
APOSOR961594-1GEA 82.8 EUR
APOSOR961594-1G APOSOR961594-5G
1-Amino-cyclobutane-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride 96%
1-Amino-cyclobutane-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride
Formula: C₇H₁₃NO₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05664344
Núm. CAS: 145143-60-8