2-Cycloheptyl-ethylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR961602-100MG OR961602-250MG
APOSOR961602-100MGEA 183 EUR
APOSOR961602-100MG APOSOR961602-250MG
2-Cycloheptyl-ethylamine 95%
2-Cycloheptyl-ethylamine
Formula: C₉H₁₉N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114510
Núm. CAS: 4448-84-4