2-Thiazol-2-yl-piperidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR961629-100MG OR961629-250MG
APOSOR961629-100MGEA 0 EUR
APOSOR961629-100MG APOSOR961629-250MG
2-Thiazol-2-yl-piperidine 95%
2-Thiazol-2-yl-piperidine
Formula: C₈H₁₂N₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04966897
Núm. CAS: 526183-08-4