1-Benzyl-pyrrolidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Benzylpyrrolidine
OR961673-5G
APOSOR961673-5GEA 63.8 EUR
APOSOR961673-5G
1-Benzyl-pyrrolidine 98%
1-Benzyl-pyrrolidine
Formula: C₁₁H₁₅N
MW: 161,244 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00127807
Núm. CAS: 29897-82-3