N-Boc-2-amino-2-phenylethylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR961674-1G OR961674-500MG
APOSOR961674-1GEA 731 EUR
APOSOR961674-1G APOSOR961674-500MG
N-Boc-2-amino-2-phenylethylamine 97%
N-Boc-2-amino-2-phenylethylamine
Formula: C₁₃H₂₀N₂O₂
MW: 236,31 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06245566
Núm. CAS: 174885-99-5