(1-Benzylazetidin-2-yl)methanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR961750-1G OR961750-250MG
APOSOR961750-1GEA 806 EUR
APOSOR961750-1G APOSOR961750-250MG
(1-Benzylazetidin-2-yl)methanamine 95%
(1-Benzylazetidin-2-yl)methanamine
Formula: C₁₁H₁₆N₂
MW: 176,258 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658338
Núm. CAS: 46193-94-6