(4-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR961763-1G OR961763-25G OR961763-5G
APOSOR961763-1GEA 109 EUR
APOSOR961763-1G APOSOR961763-25G APOSOR961763-5G
(4-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile 96%
(4-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile
Formula: C₈H₄ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658396
Núm. CAS: 13014-48-7