(S)-b-Amino-4-methyl-benzeneethanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR961799-1G OR961799-250MG
APOSOR961799-1GEA 409 EUR
APOSOR961799-1G APOSOR961799-250MG
(S)-b-Amino-4-methyl-benzeneethanol 97%
(S)-b-Amino-4-methyl-benzeneethanol
Formula: C₉H₁₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09253778
Núm. CAS: 327183-90-4