(2S,3R)-3-Methylazetidine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR961869-1G OR961869-5G
APOSOR961869-1GEA 700 EUR
APOSOR961869-1G APOSOR961869-5G
(2S,3R)-3-Methylazetidine-2-carboxylic acid
(2S,3R)-3-Methylazetidine-2-carboxylic acid
Formula: C₅H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19226412
Núm. CAS: 1932255-43-0