Sodium 1-cyano-3-ethoxy-2,3-dioxopropan-1-ide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR961901-1G OR961901-250MG
APOSOR961901-1GEA 207 EUR
APOSOR961901-1G APOSOR961901-250MG
Sodium 1-cyano-3-ethoxy-2,3-dioxopropan-1-ide 95%
Sodium 1-cyano-3-ethoxy-2,3-dioxopropan-1-ide
Formula: C₆H₆NNaO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24696331
Núm. CAS: 53544-13-1